Learn More
AZ1495, MedChemExpress
Descripción
AZ1495, a weak base, is a potent orally active interleukin-1 receptor associated kinase 4 (IRAK4) inhibitor. AZ1495 has a favorable physicochemical and kinase selectivity for IRAK4 and IRAK1 with IC50 values of 0.005 μM and 0.023 μM, respectively. AZ1495 has IRAK4 inhibition with a Kd value of 0.0007 μM. AZ1495 can be used for the research of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AZ1495 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2196204-23-4 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H31N5O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : 10 mg/mL (25.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C1(C(C2CCOCC2)=CN3)=C3N=CN=C1N[C@@H]4CC[C@@H](N5CCOCC5)CC4 |
| Mostrar más |