Learn More
Tocris Bioscience™ AZ PFKFB3 67, >98%
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30002175 10 mg 10 miligramos
30000987 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002175 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5742/10
Potent and selective PFKFB3 inhibitor
Potent and selective PFKFB3 inhibitor (IC50 values are 11, 159 and 1130 nM for PFKFB3, PFKFB2 and PFKFB1 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1704741-11-6
Fórmula molecular C26H25N5O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-N-[4-[[3-Cyano-1-[(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)methyl]-1H-indol-5-yl]oxy]phenyl]-2-pyrrolidinecar
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.51
Pureza >98%
Peso molecular 455.518