Learn More
AZ PFKFB3 26, MedChemExpress
Código de producto. 16433668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16433668 10 mg 10 miligramos
16406407 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16433668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101971
MedChemExpress AZ PFKFB3 26 is a potent and selective inhibitor of the metabolic kinase PFKFB3 with an IC50 of 23 nM. AZ PFKFB3 26 inhibits PFKFB1 and PFKFB2 with IC50s of 2.06 and 0.384 μM, respectively.
AZ PFKFB3 26 is a potent and selective inhibitor of the metabolic kinase PFKFB3 with an IC50 of 23 nM. AZ PFKFB3 26 inhibits PFKFB1 and PFKFB2 with IC50s of 2.06 and 0.384 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZ PFKFB3 26
CAS 1704740-52-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H26N4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (12.42 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
SMILES O=C([C@H]1NCCC1)NC2=CC=C(OC3=CC4=C(N(CC(C)C)C=C4C#N)C=C3)C=C2
Peso molecular (g/mol) 402.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.49
Porcentaje de pureza 98.38%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease