Learn More
Éster metílico del ácido (aZ)-a-(metoxiimino)-2-metilbencenoacético-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (alphaZ)-alpha-(Methoxyimino)-2-methylbenzeneacetic-d7 Acid Methyl Ester |
| CAS | 2734702-92-0 |
| Fórmula molecular | C11H6D7NO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO3/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(12-15-3)11(13)14-2/h4-7H,1-3H3/b12-10-/i1D3,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]C1=C(/C(C(OC)=O)=N/OC)C(C([2H])([2H])[2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H] |
| Nombre IUPAC | (Z)-2-(metoxiimino)-2-(2-(metil-d3)fenil-3,4,5,6-d4)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 214.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.13 |