Learn More
AZ 628, MedChemExpress
Código de producto. 16464348
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464348 10 mg 10 miligramos
16407067 5 mg 5 miligramos
16403046 25 mg 25 miligramos
16420677 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464348 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11004
MedChemExpress AZ 628 is a pan-Raf kinase inhibitor with IC50s of 105, 34 and 29 nM for B-Raf, B-RafV600E, and c-Raf-1, respectively.
AZ 628 is a pan-Raf kinase inhibitor with IC50s of 105, 34 and 29 nM for B-Raf, B-RafV600E, and c-Raf-1, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZ 628
Forma física Solid
CAS 878739-06-1
Color Pink
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H25N5O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (110.74 mM)
SMILES O=C1N(C)C=NC2=C1C=C(C=C2)NC3=C(C)C=CC(NC(C4=CC(C(C#N)(C)C)=CC=C4)=O)=C3
Peso molecular (g/mol) 451.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.52
Porcentaje de pureza 99.86%