Learn More
AZ-5104, MedChemExpress
Código de producto. 16498456
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498456 100 mg 100 miligramos
16474487 50 mg 50 miligramos
16441068 5 mg 5 miligramos
16438618 10 mg 10 miligramos
16421446 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16498456 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0793
MedChemExpress AZ-5104 is an active, demethylated metabolite of AZD 9291. AZ-5104 is an EGFR inhibitor with IC50s of 1, 6, 1, 25 and 7 nM for EGFRL858R/T790M, EGFRL858R, EGFRL861Q, EGFR and ErbB4, respectively.
AZ-5104 is an active, demethylated metabolite of AZD 9291. AZ-5104 is an EGFR inhibitor with IC50s of 1, 6, 1, 25 and 7 nM for EGFRL858R/T790M, EGFRL858R, EGFRL861Q, EGFR and ErbB4, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZ-5104
CAS 1421373-98-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H31N7O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (57.66 mM)
SMILES C=CC(NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CNC4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 485.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 485.58
Porcentaje de pureza 99.34%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease