Learn More
AZ-23, MedChemExpress
Código de producto. 16492737
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492737 50 mg 50 miligramos
16476816 100 mg 100 miligramos
16459217 5 mg 5 miligramos
16456658 10 mg 10 miligramos
16413486 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16492737 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15590
MedChemExpress AZ-23 is an ATP-competitive and orally bioavailable Trk kinase A/B/C inhibitor with IC50s of 2 nM (TrkA), 8 nM (TrkB), 24 nM (FGFR1), 52 nM (Flt3), 55 nM (Ret), 84 nM (MuSk), 99 nM (Lck), respectively.
AZ-23 is an ATP-competitive and orally bioavailable Trk kinase A/B/C inhibitor with IC50s of 2 nM (TrkA), 8 nM (TrkB), 24 nM (FGFR1), 52 nM (Flt3), 55 nM (Ret), 84 nM (MuSk), 99 nM (Lck), respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AZ-23
Forma física Solid
CAS 915720-21-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19ClFN7O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo AZ23 AZ 23
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (319.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(OC1=CC(NC2=NC(N[C@H](C3=NC=C(F)C=C3)C)=NC=C2Cl)=NN1)C
Peso molecular (g/mol) 391.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.83
Porcentaje de pureza 98.57%