Learn More
Tocris Bioscience™ AZ 13705339
Descripción
AZ 13705339 is a highly potent PAK1 and PAK2 inhibitor (IC50 values are 0.33 and 6 nM for PAK1 and PAK2, respectively). Displays >7500-fold selectivity for PAK1 over PAK4 (IC50 = 2.6 μM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[[[2-[[3-(Ethylsulfonyl)-4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-5-fluoro-4-pyrimidinyl][5-(hydroxymethyl)-2-methylphenyl]amino]methyl]benzonitrile |
| CAS | 2016806-57-6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C33H36FN7O3S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 629.75 |
| Pureza | 98% |