Learn More
AZ 10606120 Dihidrocloruro (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AZ 10606120 Dihydrochloride |
| CAS | 607378-18-7 |
| Fórmula molecular | C25H34N4O2 • 2(HCl) |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[2-[[2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-5-quinolinyl]-2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetamide Dihydrochloride, N-[2-[[2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-5-quinolinyl]-2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetamide Dihydrochloride (9CI), 2-(1-Adamantyl)-N-[2-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]quinolin-5-yl]acetamide Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H34N4O2.2ClH/c30-9-8-26-6-7-27-23-5-4-20-21(28-23)2-1-3-22(20)29-24(31)16-25-13-17-10-18(14-25)12-19(11-17)15-25;;/h1-5,17-19,26,30H,6-16H2,(H,27,28)(H,29,31);2*1H |
| SMILES | O=C(CC12CC(C3)CC(C2)CC3C1)NC4=C5C=CC(NCCNCCO)=NC5=CC=C4 |
| Nombre IUPAC | 2-(1-adamantil)-N-[2-[2-(2-hidroxietilamino)etilamino]quinolin-5-il]acetamida; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 422.5623646 |