Learn More
R&D Systems™ AY 9944 dihydrochloride
Código de producto. 18742704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18742704 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18742704 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1639/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.06€
    258.30€ / 10 miligramos
    Ahorro 27.76€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of Hedgehog (Hh) signaling. Inhibits Δ7-dehydrocholesterol reductase
Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling, possibly via several mechanisms. Inhibits Δ7-dehydrocholesterol reductase (IC50 = 13 nM), thus reduces cholesterol biosynthesis, and also inhibits cholesterol esterification. May also directly block the cellular response to Hh proteins. Teratogenic in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AY 9944 dihydrochloride
CAS 366-93-8
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C22H30Cl4N2
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.3
Pureza >99%
Peso molecular 464.296