Learn More
Tocris Bioscience™ AY 77
Código de producto. 18709956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18709956 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18709956 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7033/1
Potent PAR2 biased agonist; exhibits bias for Ca2+ signaling
AY 77 is a potent PAR2 biased agonist. AY 77 exhibits bias for Ca2+ over ERK1/2 signaling (EC50 values are 40 nM for Ca2+ release versus 2 μM for ERK1/2 phosphorylation). Shows selectivity for PAR2 over PAR1. Promotes migration of human breast cancer cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pureza 95%
CAS 1835734-92-3
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Peso molecular M.W.-observed: 404.5