Learn More
CORNING AXYGEN™ Microcentrífuga refrigerada Axyspin™
Código de producto. 15669186 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
24 x 1,5/2 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15669186 24 x 1,5/2 ml cada uno
1 options
Código de producto. 15669186 Proveedor CORNING AXYGEN™ N.º de proveedor 60105021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6638.41€
    5986.11€ / paquete de 1
    Ahorro 652.30€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
La microcentrífuga refrigerada CORNING AXYGEN™ Axyspin™ es de alto rendimiento diseñada para procesar muestras rápidamente.
  • Adecuado para:
    • Preparación de proteínas y ácidos nucleicos
    • Purificaciones
    • Extracciones
    • Sedimentos
  • El potente sistema de refrigeración se enfría a 4°C en 8 minutos
  • Excepcionalmente silencioso y compacto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 24 x 1,5/2 ml
Vel. máx 13.500 rpm
RCF máx. 17.135 x g
Temporizador De 0,5 a 99 min.
Incluye Rotor de aluminio de 24 x 1,5/2,0 ml, enchufe UE/Reino Unido
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60Hz
Dimensiones (Al x An x F) 24,75 x 27,7 x 45 cm
Peso neto 20 kg
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +40 °C