Learn More
CORNING AXYGEN™ Macropipeta monocanal Axypet™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10379589 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 5 mL
De 1 a 10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10379589 1 a 5 mL cada uno
10039829 De 1 a 10 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10379589 Proveedor CORNING AXYGEN™ N.º de proveedor AP5000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La macropipeta monocanal Axypet™ CORNING AXYGEN™ combina altos niveles de exactitud y precisión con innovaciones de diseño para hacer el pipeteo más cómodo durante largos períodos de tiempo.
  • El sistema de pipeteo suave con resorte cómodo para el pulgar reduce la fatiga
  • Garantía de 3 años
  • La exclusiva opción de botón EZIject lateral reduce el movimiento del pulgar
  • El gancho para los dedos proporciona un agarre más relajado
  • El gran botón ergonómico es fácil de colocar en el pulgar
  • La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ± 0,6/± 0,5 %
Número de canales 1
Línea de productos Axypet
Tipo Macropipeta
Volumen (métrico) 1 a 5 mL
Precisión ± 0,25/plusmn;0,15%
Cantidad 1/paq.
Garantía 3 años