Learn More
Axygen™ Alfombrillas de sellado AxyMats™ para placas de 96 pocillos de 500 ul
Tienda Axygen Scientific ProductosDescrizione
Las alfombrillas de sellado Axygen AxyMat se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas para PCR y aplicaciones de almacenamiento. Las alfombrillas AxyMats minimizan la evaporación y están hechas de silicona de calidad para investigación que se puede esterilizar en autoclave. Se pueden reutilizar siguiendo un protocolo de lavado con lejía y enjuague con etanol.
Specifica
Specifica
| Color | Natural |
| Material | Silicona |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 50/caja |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Precortados | No |
| Tipo de producto | Alfombrilla de sellado |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.