Learn More
Axygen™ Microplacas de almacenamiento
BIOPHARMA
Código de producto. 12587927 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Transparente
Verde
Esterilidad:
Estéril
No estéril
N.° de pocillos:
24
48
96
384
Volumen del pocillo (métrico):
1,1 mL
1,8 mL
10.000 μl
1100 μl
125 μl
2000 μl
240 μl
5000 μl
550 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 30
paquete de 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Esterilidad N.° de pocillos Volumen del pocillo (métrico) Tamaño de la unidad
12587927 Transparente Estéril 96 1100 μl paquete de 50
12547907 Transparente No estéril 384 125 μl paquete de 50
12557907 Transparente Estéril 384 125 μl paquete de 50
12587907 Transparente Estéril 384 240 μl paquete de 50
11340115 Transparente Estéril 48 5000 μl paquete de 25
11386074 Transparente No estéril 384 240 μl paquete de 50
11330115 Transparente No estéril 48 5000 μl paquete de 25
12547917 Verde No estéril 96 550 μl paquete de 50
12587917 Azul No estéril 96 550 μl paquete de 50
12557837 Transparente Estéril 24 10.000 μl paquete de 25
12577927 Transparente No estéril 96 1,1 mL paquete de 50
12537837 Transparente No estéril 24 10.000 μl paquete de 25
12597927 Transparente No estéril 96 1,8 mL paquete de 50
11350135 Transparente Estéril 96 2000 μl paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 12587927 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor PDW11CS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    250.02€
    225.94€ / paquete de 50
    Ahorro 24.08€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Para recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Se utiliza para la recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo.
Axygen™ Las placas de pocillos profundos y de ensayo se utilizan para la recolección de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo. Fabricados en polipropileno, ofrecen una excelente resistencia química y soportan temperaturas de hasta -80 °C.
  • Excelente resistencia química
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplacas - Dimensiones de la superficie
  • Centrifugación a 4000 RCF
  • Los pocillos con forma de diamante permiten una recuperación completa de las muestras
  • Hay disponibles placas en blanco y negro mediante pedido especial
  • La superficie ultraplana garantiza un sellado adecuado con una lámina de termosellado
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad ANSI, SLAS 1-2004
    Formato Estándar
    Tapa Sin tapa
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Color Transparente
    Tipo de producto Microplaca redonda de almacenamiento de 96 pocillos profundos
    Material Polipropileno
    Volumen del pocillo (métrico) 1100 μl
    N.° de pocillos 96
    Esterilidad Estéril
    Forma del pocillo Redondo
    Para utilizar con (aplicación) Recogida de muestras, cámaras de crecimiento in vitro y almacenamiento a largo plazo
    RCF máx. 4000 x g
    N.º por caja 50/caja
    N.° por paquete 5/Paq.
    Intervalo de temperatura (imperial) -112 °F
    Intervalo de temperatura (métrico) - 80 °C