Learn More
Axygen™ Cajas de almacenamiento
Código de producto. 16515954 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Multicolor
Negro opaco
Transparente
Cantidad:
Caja de 2 unidades
Caja de 5 unidades
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad unitSize
16515954 Multicolor Caja de 5 unidades paquete de 5
16505954 Transparente Caja de 5 unidades paquete de 5
16525954 Azul Caja de 5 unidades paquete de 5
16535954 Negro opaco Caja de 2 unidades paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16515954 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor TR8300A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cajas de almacenamiento Axygen™ pueden almacenar muestras durante un periodo prolongado.
  • Admite la congelación a –80 °C y la esterilización en autoclave a 121 °C
  • Identificación alfanumérica de la muestra
  • Se ha diseñado para simplificar la identidad de la muestra
  • La estructura de polipropileno está garan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) Tamaño de muestras: 1,5/2,0 ml
Descripción Esterilizable en autoclave
Color Multicolor
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de muestras
Admite 100 tubos
Tipo de producto Archivador de portaobjetos Shandon
Cantidad Caja de 5 unidades
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +121 °C
Longitud (métrico) 14,2 cm
Anchura (métrico) 14,2 cm
Altura (métrico) 5,5 cm