Learn More
Axygen™ Alfombrilla plana de compresión de 96 pocillos redondos de silicona para microplacas para PCR
Código de producto. 12527907 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Silicona
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Material unitSize
12527907 Silicona paquete de 50
1 options
Código de producto. 12527907 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor CMFLAT
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuados para ayudar a reducir la evaporación y garantizar el correcto sellado cuando se utilizan junto con las microplacas para PCR Axygen y las películas de sellado PlateMax™
Las alfombrilla de compresión Axygen™ son ideales para ayudar a reducir la evaporación y garantizar el correcto sellado cuando se utilizan junto con las microplacas para PCR Axygen y las láminas de sellado PlateMaxTM. Fabricadas con silicona virgen 100 % inerte, son capaces de soportar numerosos ciclos de PCR.
  • Para su uso con microplacas para PCR de 96/384 pocillos
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Natural
    Material Silicona
    Esterilidad No estéril
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    N.° de pocillos 96
    N.º por caja 50/caja
    N.° por paquete 10/Paq.
    Tipo de producto Alfombrilla de compresión
    Forma del pocillo Redondo
    Plate Compatibility Microplaca de PCR de 96/384 pocillos