Learn More
Axygen™ Depósitos de reactivos de perfil medio de un único pocillo
Código de producto. 12527877 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
12527877 No estéril paquete de 25
12537877 Estéril paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12527877 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor RESSW384FX
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    269.53€ / paquete de 25
    Ahorro 103.47€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Fabricados con polipropileno puro para ofrecer una excelente resistencia química
Corning ofrece una línea completa de depósitos de reactivos de un solo pocillo y de varios pocillos de Axygen que están disponibles en múltiples formatos para uso manual y automatizado. Todos los depósitos se han diseñados para cumplir con las dimensiones estándar ANSI/SLA para microplacas y son compatibles con la mayoría de las estaciones de trabajo automatizadas. Los depósitos de reactivos están fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química.
  • Duraderos y económicos
  • Varios formatos para diferentes aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos
Color Transparente
Capacidad (métrico) 170 ml
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Tipo Depósito de reactivos
N.º por caja 25/caja
N.° por paquete 25/Paq.
Envase 25/caja
Canales 384 cubetas inferiores
Desechables Un solo uso