Learn More
Axygen™ Tapones de rosca con junta tórica
Código de producto. 10692261 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Marrón
Naranja
Rojo
Rosa
Transparente
Verde
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
Bucle
Sin lazo
Tamaño de la unidad:
4000 PCS
paquete de 4000
paquete de 500
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Esterilidad Formato Tamaño de la unidad
10692261 Amarillo No estéril Sin lazo paquete de 4000
12759368 Marrón No estéril Sin lazo 4000 PCS
11306134 Marrón No estéril Sin lazo paquete de 500
11310325 Azul No estéril Sin lazo paquete de 500
12769368 Marrón Estéril Sin lazo paquete de 4000
12538947 Transparente Estéril Sin lazo paquete de 500
12799368 Transparente Estéril Sin lazo paquete de 4000
10328609 Verde No estéril Sin lazo paquete de 4000
12789368 Transparente No estéril Sin lazo paquete de 4000
11366144 Transparente No estéril Sin lazo paquete de 500
12719378 Gris No estéril Sin lazo paquete de 4000
12729378 Gris Estéril Sin lazo paquete de 4000
12769378 Marrón No estéril Bucle paquete de 4000
12729388 Naranja No estéril Bucle paquete de 4000
12799378 Verde No estéril Bucle paquete de 4000
11350325 Azul No estéril Bucle paquete de 500
12759378 Azul No estéril Bucle paquete de 4000
12779378 Transparente No estéril Bucle paquete de 4000
12709388 Gris No estéril Bucle paquete de 4000
12739388 Rosa No estéril Bucle paquete de 4000
12789388 Amarillo No estéril Bucle paquete de 4000
12709398 Naranja Estéril Sin lazo paquete de 4000
12799388 Naranja No estéril Sin lazo paquete de 4000
12779388 Blanco No estéril Bucle paquete de 4000
12719398 Rosa No estéril Sin lazo paquete de 4000
12729398 Rosa Estéril Sin lazo paquete de 4000
10387849 Rojo No estéril Sin lazo paquete de 4000
12789398 Blanco Estéril Sin lazo paquete de 4000
12709408 Amarillo Estéril Sin lazo paquete de 4000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Código de producto. 10692261 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor SCOY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00€
    566.95€ / paquete de 4000
    Ahorro 258.05€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Seleccione el formato con bucle o sin bucle
Los tubos de microcentrífugas Axygen cuentan con un tapón de rosca que proporciona un sellado seguro y hermético. Los tubos con tapón de rosca están disponibles en una variedad de colores con un fondo cónico o independiente. También hay disponibles opciones estériles.
  • La fuerza G máxima es de 20.000 RCF.
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
Tubos, con tapón, estériles
Todos los tubos de microcentrífugas con tapón de rosca estéril están premontados con tapones sin lazo con juntas tóricas.
Las versiones de tapones de color también están disponibles en formato estéril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Junta tórica
Tipo de producto Screw Cap with O-ring
Material Polipropileno
Color Amarillo
Formato Sin lazo
N.° por paquete 500/Paq.
N.º por caja 4000/caja
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Variaciones con faldón y sin faldón de los tubos de microcentrífuga de 0,5 ml, 1,5 ml y 2 ml
Desechables Single-use