Learn More
Axygen™ Adaptadores de fuente de alimentación para caja de gel de 7 cm
Código de producto. 15523177 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de alimentación eléctrica de 4 mm a 2 mm
Adaptador de alimentación eléctrica de 4 mm a 4 mm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
15523177 Adaptador de alimentación eléctrica de 4 mm a 2 mm 1 unidad
15513177 Adaptador de alimentación eléctrica de 4 mm a 4 mm 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15523177 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. HGB7AD2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Accesorio para usar con la caja de gel horizontal de 7 cm
Adaptadores de fuente de alimentación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Para utilizar con (equipo) Caja de gel, 7 cm
Tipo Adaptador de alimentación eléctrica de 4 mm a 2 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.