Learn More
Axygen™ Adaptadores de fuente de alimentación para caja de gel de 7 cm
Código de producto. 15513177 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de alimentación eléctrica de 4 mm a 2 mm
Adaptador de alimentación eléctrica de 4 mm a 4 mm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
15513177 Adaptador de alimentación eléctrica de 4 mm a 4 mm 1 unidad
15523177 Adaptador de alimentación eléctrica de 4 mm a 2 mm 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15513177 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor HGB7AD
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio para usar con la caja de gel horizontal de 7 cm
Adaptadores de fuente de alimentación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Caja de gel, 7 cm
Tipo Adaptador de alimentación eléctrica de 4 mm a 4 mm