Learn More
Microtubos de polipropileno Axygen™ con tapón de rosca blanco
Código de producto. 12559027 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12559027 0,5 ml paquete de 500
1 options
Código de producto. 12559027 Proveedor Axygen N.º de proveedor SCT050SSWS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    175.41€ / paquete de 500
    Ahorro 80.59€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Especificaciones
Estilo de tapón Tapón de rosca
Color del tapón Blanco
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Material Polipropileno
Incluye Tapón de rosca, junta tórica
N.° por paquete Paquete de 4000
Envase Paquete de 4000
Esterilidad Estéril
Graduated No
Tipo de tapón Tapón de rosca