Learn More
Axygen™ Accesorio sellador semiautomático para placas PlateMax™, láminas de sellado por calor
Código de producto. 12779618 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Película de sellado despegable por calor para qPCR
Película de sellado térmico de aluminio perforable
Película de sellado térmico despegable
Película termosellable para el almacenamiento de compuestos
Película termosellable para qPCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12779618 Película de sellado despegable por calor para qPCR paquete de 500
12769618 Película termosellable para qPCR paquete de 500
12647765 Película termosellable para el almacenamiento de compuestos paquete de 500
12627765 Película de sellado térmico despegable paquete de 500
12637765 Película de sellado térmico de aluminio perforable paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12779618 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor HS150QPCR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    426.94€ / paquete de 500
    Ahorro 193.06€
    31% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Diseñadas para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta ELISA y cultivo celular
Las láminas de sellado para microplacas Axygen PlateMax están diseñadas para aplicaciones que van desde PCR y PCR en tiempo real hasta almacenamiento. Se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas, por lo que son adecuadas para casi cualquier a
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Sellado para placas
Para utilizar con (equipo) Sellador para placas PlateMax
Material Poliéster
N.º por caja 500/caja
N.° por paquete 100/Paq.
Tipo de producto Película de sellado despegable por calor para qPCR