Learn More
Sellador para placas Axygen™
Código de producto. 12312099 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
12312099 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 12312099 Proveedor Axygen N.º de proveedor HS1230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7085.99€
    6595.33€ / paquete de 1
    Ahorro 490.66€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Sellado de microplacas uniforme y consistente.
  • Temperatura de sellado ajustable: De 100 °C a 190 °C
  • Materiales de placa compatibles: PP (polipropileno), PS (poliestireno), PE (polietileno)
  • Tipos de placa compatibles: Placas de ensayo estándar, placas de almacenamiento de pocillos profundos, placa de PCR
  • Panel de control fácil de usar
  • El funcionamiento del sellado está automatizado para garantizar unos resultados uniformes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 230 V
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorios de bajo a medio rendimiento que requieren un sellado de microplacas uniforme y consistente
Rango de temperatura de sellado De 100° a 190 °C