Learn More
Axygen™ Pipeta monocanal de mano Axygen de 100 μl a 1000 μl Axygen
Tienda Axygen Scientific Productos
Descripción
- El sistema de pipeteo con resorte suave cómodo para el pulgar reduce la fatiga.
- Garantía de tres años
- La exclusiva opción de botón lateral EZIject reduce el movimiento del pulgar*
- El gancho para dedo proporciona un agarre más relajado.
- El gran botón pulsador ergonómico es cómodo para el pulgar durante el contacto.
- La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 1,6 / ± 0,6% |
| Descripción | Pipeta monocanal |
| Modelo | AP-1000 |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Axypet |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | 1000 μl |
| Incluye | La función de bloqueo evita cambios accidentales de volumen durante los procedimientos de pipeteo |
| Precisión | ± 0,4 / ± 0,15 % |