Learn More
Axygen™ Depósitos de reactivos de perfil bajo de varios pocillos
Código de producto. 11360265 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
32 ml
21 ml
84 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Canales:
8
12
Envase:
25/caja
En envase individual; 25/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Canales Envase Tamaño de la unidad
11360265 32 ml Estéril 8 En envase individual; 25/caja paquete de 25
11310265 84 ml No estéril 12 25/caja paquete de 25
11320265 21 ml Estéril 12 En envase individual; 25/caja paquete de 25
11350265 32 ml No estéril 8 25/caja paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11360265 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor RESMW8LPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00€
    264.96€ / paquete de 25
    Ahorro 102.04€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Fabricados con polipropileno puro para ofrecer una excelente resistencia química
Corning ofrece una línea completa de depósitos de reactivos de un solo pocillo y de varios pocillos de Axygen que están disponibles en múltiples formatos para uso manual y automatizado. Todos los depósitos se han diseñados para cumplir con las dimensiones estándar ANSI/SLA para microplacas y son compatibles con la mayoría de las estaciones de trabajo automatizadas. Los depósitos de reactivos están fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química.
  • Duraderos y económicos
  • Varios formatos para diferentes aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos
Color Transparente
Capacidad (métrico) 32 ml
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de reactivos
N.º por caja 25/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Envase En envase individual; 25/caja
Volumen del pocillo (métrico) 4 ml
Canales 8
Desechables Un solo uso