Learn More
Axygen™ Depósitos de reactivos de alto perfil de varios pocillos
Código de producto. 11300265 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
80 ml
84 ml
264 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Canales:
4
8
12
Envase:
25/caja
En envase individual; 25/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Canales Envase Tamaño de la unidad
11300265 264 ml Estéril 12 En envase individual; 25/caja paquete de 25
12537867 50 ml No estéril 4 25/caja paquete de 25
11311974 84 ml No estéril 12 25/caja paquete de 25
11330265 80 ml No estéril 8 25/caja paquete de 25
11340265 80 ml Estéril 8 En envase individual; 25/caja paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11300265 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor RESMW12HPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00€
    291.93€ / paquete de 25
    Ahorro 112.07€
    27% Descuento
En stock
Fabricados con polipropileno puro para ofrecer una excelente resistencia química
Corning ofrece una línea completa de depósitos de reactivos de un solo pocillo y de varios pocillos de Axygen que están disponibles en múltiples formatos para uso manual y automatizado. Todos los depósitos se han diseñados para cumplir con las dimensiones estándar ANSI/SLA para microplacas y son compatibles con la mayoría de las estaciones de trabajo automatizadas. Los depósitos de reactivos están fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química.
  • Duraderos y económicos
  • Varios formatos para diferentes aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos
Color Transparente
Capacidad (métrico) 264 ml
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de reactivos
N.º por caja 25/caja
N.° por paquete 25/Paq.
Envase En envase individual; 25/caja
Volumen del pocillo (métrico) 22 ml
Canales 12
Desechables Un solo uso