Descripción
- Hecha de polipropileno duradero y esterilizable en autoclave
- Patas de goma no deslizante
- La gradilla tiene dos niveles
- Amplio espacio para un mejor acceso y visibilidad de las muestras
- Las posiciones de los tubos es
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Admite | Tubos de microcentrífugas (20) |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Recuento celular |
| Tamaño | Tamaño de muestras: De 1,5 a 2,0 ml |
| Longitud (métrico) | 210 mm |
| Tipo de producto | Gradilla de tubos |
| Altura (métrico) | 35 mm |
| Anchura (métrico) | 75 mm |