Learn More
Axygen™ Termociclador Maxygene II
Código de producto. 15378301 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo térmico:
De 4 °C a 99 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo térmico Tamaño de la unidad
15378301 De 4 °C a 99 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15378301 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor THERM1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
El termociclador Axygen™ Maxygene II ofrece mayor velocidad y características avanzadas, proporcionando un rendimiento superior.
  • Programación flexible única
  • Tiempos de ejecución rápidos
  • Flujo de trabajo mejorado con respecto a los cicladores de gradiente tradicionales
  • Velocidad de rampa nominal de hasta 5 °C/s
  • Interfaz de usuario sencilla
  • La tapa calefactada ajustable admite tiras, tubos y microplacas
  • Protocolos estándar preprogramados
  • Garantía de 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 120 - 240 V
Tipo de producto Termociclador de bloque de 96 pocillos
Altura (métrico) 250 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Fondo (métrico) 430 mm
Intervalo térmico De 4 °C a 99 °C
Frecuencia De 50 a 60 Hz