Learn More
Axygen™ Placas de PCR compatibles con LightCycler 480, 96 pocillos
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
- Certificadas como libres de ADNasa y ARNasa
- No estériles
- Rejilla alfanumérica impresa de gran tamaño para facilitar la identificación de pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | PCR Microplate |
| Para utilizar con (equipo) | Para Roche Light Cycler 480 |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Mostrar más |