Learn More
Axygen™ Alfombrillas de sellado Impermamat AxyMats™ para placas de 384 pocillos profundos
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
Las alfombrillas de sellado Axygen™ Impermamat AxyMatsTM se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas para aplicaciones de PCR y almacenamiento. Las alfombrillas Impermamat son alfombrillas de sellado reutilizables y resistentes a productos químicos, que proporcionan un alto grado de confianza. Para aplicaciones de almacenamiento que impliquen disolventes más agresivos; no contienen adhesivos ni extraíbles que puedan contaminar las muestras. Fabricadas con silicona de calidad para investigación, se pueden esterilizar en autoclave; también se pueden reutilizar, siguiendo un lavado con lejía y un protocolo de enjuague con etanol.
Resistencia química: pueden usarse en cualquier aplicación que requiera la presencia de DMSO o un disolvente similar No contienen adhesivos ni extraíbles que puedan contaminar las muestras Sellado hermético a la placa, sin evaporación de muestras ni contaminación entre pocillos Utilizables en un amplio rango de temperaturas, de - 80 °C hasta + 121 °C Rejilla alfanumérica de alto contraste para facilitar la identificación de los pocillos Compatibilidad: P-384-120SQ-C, P-384-240SQ-C Para su uso con placas de 384 pocillos profundos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | Silicona |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| N.° de pocillos | 384 |
| N.º por caja | 50/caja |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De -176° a 250 °F |
| Tipo de producto | Alfombrilla de sellado Impermamat |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -80 °C a +121 °C |
| Mostrar más |