Learn More
Axygen™ Impermamat AxyMat™ Tapetes de sellado para placas de 96 pocillos de 2 ml con pocillos cuadrados
Código de producto. 12507897 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Unit Size:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Esterilidad Unit Size
12507897 Estéril paquete de 50
12597887 No estéril paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12507897 Supplier Axygen™ Supplier No. AM2MLSQIMPS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    398.59€ / paquete de 50
    Ahorro 156.41€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La alfombrilla con resistencia química minimiza la evaporación en una amplia escala de temperaturas en aplicaciones de PCR y almacenamiento
Las alfombrillas de sellado Axygen™ se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas para aplicaciones de PCR y almacenamiento. Las alfombrillas Impermamat son alfombrillas de sellado reutilizables y resistentes a productos químicos, que proporcionan un alto grado de confianza. Para aplicaciones de almacenamiento que impliquen disolventes más agresivos; no contienen adhesivos ni extraíbles que puedan contaminar las muestras. Fabricadas con silicona de calidad para investigación, se pueden esterilizar en autoclave; también se pueden reutilizar, siguiendo un lavado con lejía y un protocolo de enjuague con etanol.
  • Resistencia química: pueden usarse en cualquier aplicación que requiera la presencia de DMSO o un disolvente similar
  • No contienen adhesivos ni extraíbles que puedan contaminar las muestras
  • Sellado hermético a la placa, sin evaporación de muestras ni contaminación entre pocillos
  • Utilizables en un amplio rango de temperaturas, de - 80 °C hasta + 121 °C
  • Rejilla alfanumérica de alto contraste para facilitar la identificación de los pocillos
  • Para su uso con placas de 96 pocillos profundos cuadrados
  • Compatibilidad: P-2ML-SQ-C
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Color Natural
    Material Silicona
    Esterilidad Estéril
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    N.° de pocillos 96
    N.º por caja 5
    N.° por paquete 10
    Intervalo de temperatura (imperial) De -176° a 250 °F
    Tipo de producto Alfombrilla de sellado Impermamat
    Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +121 °C
    Forma del pocillo Cuadrado
    Plate Compatibility Microplaca de 96 pocillos, 2 ml