Learn More
Axygen™ Alfombrillas de sellado Impermamat AxyMats™ para placas de 96 pocillos profundos de 2 ml
Código de producto. 12567887 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Silicona
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Material unitSize
12567887 Silicona paquete de 50
1 options
Código de producto. 12567887 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor AM2MLRDIMP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La alfombrilla con resistencia química minimiza la evaporación en una amplia escala de temperaturas en aplicaciones de PCR y almacenamiento
Las alfombrillas de sellado Axygen™ se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas para aplicaciones de PCR y almacenamiento. Las alfombrillas Impermamat son alfombrillas de sellado reutilizables y resistentes a productos químicos, que proporcionan un alto grado de confianza. Para aplicaciones de almacenamiento que impliquen disolventes más agresivos; no contienen adhesivos ni extraíbles que puedan contaminar las muestras. Fabricadas con silicona de calidad para investigación, se pueden esterilizar en autoclave; también se pueden reutilizar, siguiendo un lavado con lejía y un protocolo de enjuague con etanol.
  • Resistencia química: pueden usarse en cualquier aplicación que requiera la presencia de DMSO o un disolvente similar
  • No contienen adhesivos ni extraíbles que puedan contaminar las muestras
  • Sellado hermético a la placa, sin evaporación de muestras ni contaminación entre pocillos
  • Utilizables en un amplio rango de temperaturas, de - 80 °C hasta + 121 °C
  • Rejilla alfanumérica de alto contraste para facilitar la identificación de los pocillos
  • Compatibilidad: P-DW-11-C, P-DW-20-C, P-96-450R-C, P-96-450V-C
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Natural
    Material Silicona
    Esterilidad No estéril
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    N.° de pocillos 96
    N.º por caja 50/caja
    N.° por paquete 10/Paq.
    Intervalo de temperatura (imperial) De -176° a 250 °F
    Tipo de producto Alfombrilla de sellado Impermamat
    Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +121 °C
    Forma del pocillo Redondo
    Plate Compatibility Microplaca de 96 pocillos, 2 ml