Learn More
Axygen™ Dispositivos portátiles de separación de microesferas magnéticas IMAG
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17246740 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Placa de 96 pocillos
Tubo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato unitSize
17246740 Tubo -
15879692 Placa de 96 pocillos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17246740 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor IMAG12T
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transforme un rendimiento bajo en una separación de alto rendimiento mediante un cambio de tubo o microplaca
El uso de dispositivos de separación magnética (MSDS) es esencial en cualquier proceso de purificación basado en microesferas paramagnéticas. Tradicionalmente, los MSD no están optimizados para el uso manual y la mayoría requieren sistemas eléctricos de manipulación de líquidos. Los MSD IMAG están disponibles en formato de tubo o microplaca y están diseñadas para simplificar el procesamiento manual de separaciones de microesferas magnéticas, incluyendo purificación y limpieza de ácidos nucleicos, ensayos basados en células y purificaciones de anticuerpos y proteínas.
  • Los MSD IMAG admiten formatos de un solo tubo o de microplaca 96 pocillos
  • Tiempo de separación rápido
        - Los imanes potentes permiten tiempos de separación de menos de 30 segundos.
        - Sostiene tubos o microplacas, lo que permite pasos de lavado rápidos.
  • El funcionamiento manual permite un rendimiento bajo o alto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Tubo
Para utilizar con (equipo) Tubo con tapa de rosca de 0,5, 1,5 y 2 ml
Para utilizar con (aplicación) Purificación y limpieza de ácidos nucleicos, ensayos basados en células, purificación de anticuerpos y proteínas
Incluye Imanes potentes que proporcionan un tiempo de separación de menos de 30 segundos.
Cantidad Cada uno