Learn More
Axygen™ Caja de gel horizontal, 20 cm
Código de producto. 15529923 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
23 x 39,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15529923 23 x 39,5 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15529923 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor HGB20
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Axygen HGB-20 permite obtener separaciones de alta resolución durante largos ciclos. El sistema es ideal para la separación de un gran número de muestras de PCR o clonación. Se suministra con dos tipos de bandejas de gel UV transparente de diferente tamañ
El colador de gel externo resulta eficiente ya que el colado y el procesamiento del gel se pueden producir de forma simultánea. El depósito moldeado de una pieza por inyección es duradero y sin fugas, mientras que los cassettes del electrodo de estudio son intercambiables por el usuario. Esta unidad compacta es capaz de separar hasta 550 muestras según la configuración. El sistema solo requiere 1500 ml de tampón por lo que resulta una opción económica para una unidad de gran formato. El sistema incluye el nuevo potenciador de contraste Axygen que permite una fácil visualización de pocillos para la carga de muestras y es reversible con fondo blanco para visualizar el procesamiento de geles con marcadores de peso molecular coloreados.
  • Se incluyen dos tamaños de bandejas de gel de 20 x 20 cm y 20 x 25 cm
  • Potenciador de contraste Axygen
  • Electrodos reemplazables por el usuario
  • Volumen de tampón reducido
  • Colador de gel externo
  • Puertos de recirculación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Tipo Caja de gel horizontal
Volumen del tampón (métrico) 1500 ml
Dimensiones (L x An) 23 x 39,5 cm
Anchura (métrico) 20 cm