Learn More
Axygen™ Caja de gel horizontal, 15 cm
Código de producto. 15519923 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
17,5 x 26,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
15519923 17,5 x 26,5 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15519923 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor HGB15
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Axygen HGB-15 es un sistema de gran capacidad de muestras ideal para la detección de muestras de PCR o análisis de fragmentos de ADN rutinarios y se suministra de serie con dos bandejas de gel UV transparente de diferente tamaño que ofrecen flexibilidad y
Las cajas de gel horizontales Axygen son unidades de alta calidad diseñadas con todas las funciones concebidas para una durabilidad y eficiencia excepcionales. Las cajas de gel incorporan un colador de gel externo hermético que permite colar un gel fuera de la caja mientras otro gel se está procesando en el interior. Las unidades están disponibles en cuatro tamaños diferentes y cada unidad incorpora dos tamaños de bandejas de gel. Además, incorporan electrodos de fácil sustitución que se han rebajado para reducir la posibilidad de daños. Estas cajas de gel son un excelente valor que proporcionará años de servicio de confianza.
Características
  • Flexibilidad: cada unidad se suministra con 2 tamaños de bandejas de gel para optimizar las aplicaciones
  • El colador de gel externo de la caja de gel permite el procesamiento de geles mientras se realiza el colado del siguiente
  • Facilidad de uso: el potenciador de contraste Axygen facilita la carga de geles
  • El moldeo por inyección resistente cuenta con 3 años de garantía
  • Las unidades de mayor tamaño se suministran con puertos de recirculación que permiten el intercambio de tampón
Cuatro tamaños de tanques horizontales. Cada uno cuenta con 2 tamaños de bandejas de gel que permiten el colado de gel externo. Tres tamaños más grandes incorporan puertos de recirculación para su uso según se considere necesario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Tipo Caja de gel horizontal
N.º por caja 1/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Volumen del tampón (métrico) 500 ml
Dimensiones (L x An) 17,5 x 26,5 cm
Anchura (métrico) 15 cm