Learn More
Axygen™ Sistemas de documentación de gel
Código de producto. 15584109 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
GD-1000
GDBL-1000
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
15584109 GDBL-1000 cada uno
15554169 GD-1000 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15584109 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor GDBL1000
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Capture fácilmente imágenes TIFF de 16 bits con calidad de publicación
Axygen™ Los sistemas de documentación Gel capturan fácilmente imágenes TIFF de 16 bits con calidad de publicación. Son rápidos de configurar y tienen una interfaz de usuario intuitiva para la captura de imágenes, la anotación y el ajuste de contraste. Las imágenes se guardan y abren con facilidad en programas de software de análisis de gel comunes para un análisis más detallado.
  • Exposición —automática: nunca tendrás que manipular manualmente la cámara.
  • Listo para usar, —solo conecte la computadora (computadora no incluida) y cargue el software
  • Transiluminadores de longitud de onda doble de larga duración
  • Cámara con resolución espectacularmente alta (5,4 MP)
  • La cabina es compacta e incorpora un interruptor de corte ultravioleta (UV) para evitar la exposición a la luz UV si se abre la puerta de la cabina mientras está la luz UV encendida.
  • Características
  • La pestaña de cuarto oscuro le permite elegir entre fuentes de luz UV 302, UV 365, blanco Epi o azul Epi (solo para el sistema BL), así como una bandeja de transiluminación opcional de luz blanca.
  • La herramienta exposición automática calcula el tiempo de exposición óptimo con tan solo un clic. También puede utilizar el control deslizante para ajustar manualmente el tiempo de exposición y visualizar una imagen en directo actualizada.
  • La herramienta de selección de RDI le permite seleccionar la región de interés. Los cálculos de exposición automática solo se basan en la región seleccionada. Esta característica es especialmente útil para geles que tienen bandas intensas o tenues.
  • La herramienta de escisión de banda le permite anular temporalmente las precauciones de seguridad en el sistema para ver el gel con las luces encendidas.**
  • Las herramientas de adquisición de imágenes incluyen funciones para recortar, rotar, redimensionar, de contraste, saturación y zoom. Las herramientas de anotación incluyen una gran variedad de herramientas de dibujo y texto. Las imágenes terminadas se pueden guardar, imprimir, enviar por correo electrónico o exportar para análisis posteriores.
  • Las bombillas de transiluminación duran 30.000 horas, —lo que equivale a más de 3,5 años si se utilizan de forma continua.
  • **Utilice siempre gafas protectoras cuando trabaje con luz ultravioleta.
  •  
  • Cámara: resolución de imagen de 5,4 MP
  • Lente: f1.8
  • Fuentes de luz: Epi White, transiluminación de longitud de onda dual a 302 nm
  • Bandeja de iluminación con luz blanca translúcida: opcional
  • Campo de visión: 15 cm x 20 cm
  • Gabinete:• Sensor de puerta para evitar la exposición accidental a los rayos UV; apaga automáticamente la luz UV cuando la puerta está abierta; •Anulación de seguridad, que permite el corte de banda en el transiluminador UV con apagado automático después de 5 minutos
  • Filtro de emisión: 590 nm
  • Control deslizante de filtro de 3 posiciones: No
  • Certificaciones: CE, cTUVus
  • Superficie del producto: 12 (30,48 cm x 38,1 cm)
  • Computadora:• Sistema operativo: Mircrosoft™ Windows™ 7 o superior; •Requisitos mínimos de hardware: Intel™ Procesador, velocidad de procesador de 1,4 GHz, 2 GB de RAM, 16 GB de espacio libre en el disco duro, 2 USB
Información de órdenes
PC no incluido
Certifications
CE, cTUVus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Filtro de emisión: 590nm
Incluye Sistema de documentación en gel con luz azul, luz Epi-blanca, luz Epi-azul, bandeja de iluminación con luz blanca opcional. Microsoft Computadora tableta con Windows 8, compatible con Bluetooth e inalámbrica, o USB Compatible con LAN, pantalla táctil de 10,1 in, 2 GB de almacenamiento para guardar datos a corto plazo
Modelo GDBL-1000
Tipo de lente f1.8
Tipo de cámara Resolución de imagen de 5,4 MP
Tamaño 30,48 x 38,1 cm (12 x 15 in)
Tipo de producto Sistema de documentación de geles