Learn More
Axygen™ Alfombrilla de sellado y aplicador de lámina EasyPress
Código de producto. 12683926 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12683926 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 12683926 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor ITEPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2640.00€
    1619.17€ / paquete de 1
    Ahorro 1020.83€
    38% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Proporciona una sencilla y eficaz aplicación de Axymats e ImpermaMats
Axygen™ EASY PRESS es un dispositivo manual que proporciona una aplicación sencilla y eficaz de Axymats y/o Impermamats a microplacas de 24, 48, 96 o 384 pocillos, placas de pocillos profundos, sistemas de tubos de microtitulación y placas para PCR. EASY PRESS se puede ajustar rápidamente para manipular placas de cualquier tamaño de diferentes alturas (bloques de 384 pocillos para PCR hasta pocillos profundos de 2 ml) usando la rueda giratoria grande.
  • Adecuado para placas de pocillos profundos, microplacas para PCR en formatos 96 y 384
  • Flexible: se puede utilizar con placas de alturas y tipos diferentes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Para utilizar con (equipo) Axymats, placas de pocillos profundos, microplacas, placas para PCR
    N.° por paquete 1 unidad
    Tipo de producto Cierre hermético
    Cantidad 1 unidad