Learn More
Axygen™ Depósitos de reactivos de fondo en V desechables
Código de producto. 12537967 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
100/caja
200/caja
Dividido; 100/caja
Dividido; 200/caja
Dividido; en envase individual; 100/caja
En envase individual; 100/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Envase Tamaño de la unidad
12537967 25 ml No estéril Dividido; 100/caja paquete de 100
12537997 25 ml Estéril Dividido; 200/caja paquete de 200
12547967 25 ml Estéril Dividido; en envase individual; 100/caja paquete de 100
12547997 100 ml Estéril 200/caja paquete de 200
12567967 100 ml Estéril En envase individual; 100/caja paquete de 100
12557967 100 ml No estéril 100/caja paquete de 100
10241570 25 ml No estéril 100/caja paquete de 100
12557997 25 ml Estéril 200/caja paquete de 200
12587967 25 ml Estéril En envase individual; 100/caja paquete de 100
12597967 50 ml No estéril 100/caja paquete de 100
12567997 50 ml Estéril 200/caja paquete de 200
12507977 50 ml Estéril En envase individual; 100/caja paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 12537967 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor RES2CV25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    93.52€ / paquete de 100
    Ahorro 9.48€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Diseñados para adaptarse a todos los pipeteadores multicanal
Los depósitos desechables de Axygen están diseñados para adaptarse a todos pipeteadores multicanal. Las cuatro esquinas y la forma de fondo en V garantizan la máxima recuperación de muestras. Todos los depósitos son blancos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos
Color Blanco
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
Tipo Depósito de reactivos
Envase Dividido; 100/caja
Desechables Un solo uso