Descripción
Diseñados para adaptarse a todos los pipeteadores multicanal
Los depósitos desechables de Axygen están diseñados para adaptarse a todos pipeteadores multicanal. Las cuatro esquinas y la forma de fondo en V garantizan la máxima recuperación de muestras. Todos los depósitos son blancos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos |
| Color | Blanco |
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Depósito de reactivos |
| N.º por caja | 100/caja |
| N.° por paquete | 100/Paq. |
| Envase | 100/caja |
| Desechables | Un solo uso |