Descripción
Las micropipetas Axygen™ Axypet™ Pro están diseñadas para proporcionar los niveles más altos de comodidad, exactitud y precisión. Su cuerpo ligero, la forma contorneada del mango y el contador de 4 dígitos se han diseñado para garantizar un pipeteo cómodo. Todas las micropipetas disponen de un movimiento suave del émbolo y unas fuerzas de pipeteo extremadamente bajas para reducir la tensión y la fatiga de la muñeca (RSI). Los pulsadores de colores (incluidos) pueden ayudar a identificar al usuario o la aplicación para la que se usan con el fin de garantizar la seguridad de las muestras y reducir el riesgo de contaminación cruzada.
- Diseño de mango ergonómico para un ajuste perfecto tanto para diestros como para zurdos
- El cómodo ajuste de volumen con una sola mano y el sistema de bloqueo automático evitan el cambio de volumen accidental durante el trabajo
- Contador de 4 dígitos para mayor precisión, perfectamente posicionado para la visibilidad en todo momento
- Las pipetas monocanal son compatibles con tubos muy estrechos
- Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a los rayos UV para proteger las muestras contra la contaminación
- Los ejes multicanal se retraen individualmente para una carga perfecta de la punta y eyección de la punta más fácil
- La fácil calibración en el laboratorio le ayuda a ajustar rápidamente su pipeta a varios tipos de líquidos
- Probado individualmente y suministrado con un certificado de calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | Desde ±3,0 hasta ±1,0 |
| Certificaciones/conformidad | ISO8655 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Amarillo |
| Tipo de agarre | Ergonómico |
| Número de canales | 8 |
| Línea de productos | Axypet™ Pro |
| Tipo | Pipeta |
| Volumen (métrico) | De 20 to 200 μl |
| Estilo de dedo | Ergonómico |
| Mostrar más |