Learn More
Axygen™ Alfombrillas de sellado AxyMats™ para placas de 384 pocillos profundos
Código de producto. 12527897 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Forma del pocillo:
Cuadrado
Redondo
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Forma del pocillo unitSize
12527897 Cuadrado paquete de 50
12683696 Redondo paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12527897 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor AM384DWSQ
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Minimice la evaporación en un amplio intervalo de temperaturas en aplicaciones de PCR y almacenamiento
Las alfombrillas de sellado Axygen AxyMat se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas para PCR y aplicaciones de almacenamiento. Las alfombrillas AxyMats minimizan la evaporación y están hechas de silicona de calidad para investigación que se puede esterilizar en autoclave. Se pueden reutilizar siguiendo un protocolo de lavado con lejía y enjuague con etanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Material Silicona
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
N.° de pocillos 384
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 10/Paq.
Tipo de producto Alfombrilla de sellado
Forma del pocillo Cuadrado
Plate Compatibility Placas de 384 pocillos profundos cuadrados