Learn More
Axygen™ Alfombrilla de sellado AxyMats™ para placa de 96 pocillos redondos de 750 uL y placa ELISA
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
Las alfombrillas de sellado Axygen AxyMat se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas para PCR y aplicaciones de almacenamiento. Las alfombrillas AxyMats minimizan la evaporación y están hechas de silicona de calidad para investigación que se puede esterilizar en autoclave. Se pueden reutilizar siguiendo un protocolo de lavado con lejía y enjuague con etanol.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | Silicona |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 50/caja |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Tipo de producto | Alfombrilla de sellado |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Plate Compatibility | Placa de 96 pocillos redondos y placa ELISA de 750 μl |