Learn More
Axygen™ Alfombrillas de sellado perforables Axygen™ AxyMats™ para placas de pocillos profundos de 24 pocillos
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
Las alfombrillas de sellado Axygen AxyMat se pueden utilizar en una amplia gama de temperaturas para PCR y aplicaciones de almacenamiento. Las alfombrillas AxyMats minimizan la evaporación y están hechas de silicona de calidad para investigación que se puede esterilizar en autoclave. Se pueden reutilizar siguiendo un protocolo de lavado con lejía y enjuague con etanol.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Silicona |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| N.° de pocillos | 24 |
| N.º por caja | 50/caja |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Tipo de producto | Alfombrilla de sellado |
| Forma del pocillo | Cuadrada |
| Plate Compatibility | Placas de 24 pocillos profundos cuadrados |