Learn More
Axygen™ Alfombrilla de compresión de 96 pocillos redondos para microplacas para PCR AxyMats™
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
Axygen™ Compression AxyMatsTMA son ideales para ayudar a reducir la evaporación y garantizar el correcto sellado cuando se utilizan junto con las microplacas para PCR Axygen y las láminas de sellado PlateMaxTM. Fabricadas con silicona de calidad para investigación, se pueden esterilizar en autoclave; también se pueden reutilizar, siguiendo un lavado con lejía y un protocolo de enjuague con etanol.
Para su uso con microplacas para PCR de 96/384 pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Material | Silicona |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 50/caja |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Tipo de producto | Alfombrilla de compresión |
| Forma del pocillo | Redondo |
| Plate Compatibility | Microplaca de PCR de 96/384 pocillos |