Learn More
Axygen™ Alfombrilla de compresión de 96 pocillos redondos para microplacas para PCR AxyMats™
Código de producto. 11386274 Tienda Axygen Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Silicona
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Material unitSize
11386274 Silicona paquete de 10
1 options
Código de producto. 11386274 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor CM96RD
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Adecuados para ayudar a reducir la evaporación y garantizar el correcto sellado cuando se utilizan junto con las microplacas para PCR Axygen y las películas de sellado PlateMax™
Axygen™ Compression AxyMatsTMA son ideales para ayudar a reducir la evaporación y garantizar el correcto sellado cuando se utilizan junto con las microplacas para PCR Axygen y las láminas de sellado PlateMaxTM. Fabricadas con silicona de calidad para investigación, se pueden esterilizar en autoclave; también se pueden reutilizar, siguiendo un lavado con lejía y un protocolo de enjuague con etanol.
  • Para su uso con microplacas para PCR de 96/384 pocillos
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Color Natural
    Material Silicona
    Esterilidad Estéril
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    N.° de pocillos 96
    N.º por caja 50/caja
    N.° por paquete 10/Paq.
    Tipo de producto Alfombrilla de compresión
    Forma del pocillo Redondo
    Plate Compatibility Microplaca de PCR de 96/384 pocillos