Descripción
La microplaca de PCR Axygen™ de 96 pocillos está diseñada para adaptarse al Roche Light Cycler 480. El grosor de pared ultrafino y uniforme permite la transferencia térmica precisa y obtener resultados óptimos. Rejilla alfanumérica impresa para facilitar la identificación de pocillos.
Sin ARNasa/ADNasa Apirógenos No estériles Fabricados con polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa ni ADNasa |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | PCR Microplate |
| Para utilizar con (equipo) | Roche Light Cycler 480 |
| Material | Polipropileno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |