Learn More
Axygen™ Fondo en V transparente de 96 pocillos 600 μPlaca de pocillos profundos de polipropileno L, estéril, envuelta individualmente
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
- Placas rectangulares de polipropileno de 96 pocillos profundos; especialmente diseñadas para detección de alto rendimiento, recolección de muestras, almacenamiento de compuestos, bibliotecas de compuestos y aplicaciones de química combinatoria.
- Volumen: 600 μL
- Color: transparente
- Forma del pozo: Redonda; SBS Huella
- Preesterilizado; En envase individual
- Certificado libre de ARNasa, ADNasa y pirógenos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 600 μL |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |