Learn More
Axygen™ Puntas de pipeteador universales de 200 μl: 200 μl, calibre ancho
Código de producto. 11374245 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 20000
paquete de 4800
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad unitSize
11374245 No estéril paquete de 1000
11396054 Estéril paquete de 4800
12581358 No estéril paquete de 20000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11374245 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor T205WBC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de micropipetas monocanal y multicanal
Axygen™ Las puntas universales están diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de pipetas monocanales y multicanales. Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa. Están disponibles en Maxymum Recovery , biselado, no estéril, estéril, sin filtro y otras características para aplicaciones especializadas. Las paredes flexibles y una serie de anillos de sellado internos garantizan un ajuste seguro con menos fuerza necesaria para carga y expulsión.
(Este es el reemplazo sugerido para T-205-WB-CL)
  • Estas puntas de polipropileno son apirógenas y cuentan con certificación de ausencia de ARNasa/ADNasa.
  • Apirógenas
  • Calibre ancho
Información de órdenes
Disponibles en formatos a granel, de gradillas o de gradillas apilables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volumen (métrico) 1 a 200μ L
Esterilidad No estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Declaraciones de limpieza Sin ADNasa, ARNasa y pirógenos
Estilo de punta Biselado, Calibre ancho
Envase 1.000 Puntas/paq., 20 paq.
Para utilizar con (equipo) Compatibilidad universal
Material Polipropileno
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.