Learn More
Axygen™ Tira de 12 tapones planos para tubos de PCR
Código de producto. 12726879 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 800
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12726879 0,2 mL paquete de 800
1 options
Código de producto. 12726879 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor PCR12FCPC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00€
    178.32€ / paquete de 800
    Ahorro 119.68€
    40% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Para su uso con tiras de tubos para PCR Axygen (consulte PCR-0212-C). Fabricados en polipropileno virgen con una pureza del 99,9 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,2 mL
Cantidad 80/pack
Material del cierre Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Tubos para PCR de 12 tiras y microplacas para PCR de 96 pocillos
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Tipo de tapón Tapón plano
Formato Tira
Tipo de producto Tapa plana para tubo PCR de 12 tiras